Learn More
Gilac™ Válvula de 1/4 de vuelta para contenedores de doble pared de 310 L y 500 L
Código de producto. 17938861
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Contenedores de doble pared de 310 L y 500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17938861 Contenedores de doble pared de 310 L y 500 L cada uno
1 options
Código de producto. 17938861 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G119441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.35€
    139.03€ / paquete de 1
    Ahorro 72.32€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Válvula de 1/4 de vuelta para contenedores de doble pared de 310 L y 500 L que garantiza un drenaje de alta velocidad.
  • Válvula de 1/4 de vuelta para contenedores de doble pared de 310 L o 500 L.
  • Válvula que asegura drenaje de alta velocidad.
  • Material en contacto con alimentos.
  • Se puede instalar un tubo de drenaje.
Especificaciones
Tipo Llave
Para utilizar con (equipo) Contenedores de doble pared de 310 L y 500 L