Learn More
1-(4-Trifluorometilfenil)pentano-1-uno, TRC
Código de producto. 30451783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451783 250 mg 250 miligramos
30455553 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT791420250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42916-66-5
Fórmula molecular C12H13F3O
Peso molecular (g/mol) 230.23
Sinónimo 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, p-(Trifluoromethyl)valerophenone, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Nombre IUPAC 1-(4-(trifluorometil)fenil)pentán-1-una
SMILES O=C(CCCC)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.09