Learn More
1-[4-(Trifluorometil)fenil]etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303816 1 g 1 g
11313816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16878.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1737-26-4 | C9H9F3O | 190.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1737-26-4
Fórmula molecular C9H9F3O
Peso molecular (g/mol) 190.165
Número MDL MFCD00039618
Clave InChI YMXIDIAEXNLCFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, a-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, acmc-1boxb, 1-4-trifluoromethylphenyl-ethanol, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-ethanol, alpha-methyl-4 trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 137186
Nombre IUPAC 1-[4-(trifluorometil)fenil]etanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Densidad 1.237
Punto de ebullición 62°C to 63°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 1 g
Beilstein 2257808
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.17
Porcentaje de pureza 97%