Learn More
Ácido 1-[4-(trifluorometil)-2-pirimidinil]-4-piperidinacarboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10640725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10640725 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10452273 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10640725 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW01250DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 465514-39-0
Fórmula molecular C11H12F3N3O2
Peso molecular (g/mol) 275.23
Número MDL MFCD02091615
Clave InChI QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 2777798
Nombre IUPAC ácido 1-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]piperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.23
Porcentaje de pureza 97%