Learn More
Cloruro de 1-(4-trifluorometil-2-pirimidinil)-1H-pirazol-4-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498455 250 mg 250 miligramos
15488455 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33424.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1215564-15-0 | C8H4ClF3N4O2S | 312.651 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215564-15-0
Fórmula molecular C8H4ClF3N4O2S
Peso molecular (g/mol) 312.651
Número MDL MFCD11505058
Clave InChI SADUDBJMXGGXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, chloro 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazol-4-yl sulfone
PubChem CID 51063957
Nombre IUPAC cloruro de 1-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]pirazol-4-sulfonilo
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.66
Porcentaje de pureza 95%