Learn More
1-(4-tert-butilfenilo)-4-cloro-1-butanona, TRC
Código de producto. 30138136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138136 1 g 1 g
30137999 5 g 5 g
30005763 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6909301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43076-61-5
Fórmula molecular C14H19ClO
Peso molecular (g/mol) 238.75
Sinónimo 4-Chloro-1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-butanone, 4’-tert-Butyl-4-chlorobutyrophenone, p-tert-Butyl-ω-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4’-tert-butylbutyrophenone
Nombre IUPAC 1-(4-tert-butilfenilo)-4-cloro-butan-1-uno
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1124