Learn More
1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10279103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10279103 10 g 10 g
10138372 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10279103 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09870EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 943-27-1
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.259
Clave InChI UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26