Learn More
1-(4-piridil)piperazina, TRC
Código de producto. 30411254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411254 50 mg 50 miligramos
30420603 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84064050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Fórmula molecular C9H13N3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
SMILES N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1
Nombre IUPAC 1-piridin-4-ilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 163.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1109