Learn More
1-(4-piridil)piperazina, TRC
Código de producto. 30420964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420964 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30420964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP840640100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Fórmula molecular C9H13N3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
SMILES N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1
Nombre IUPAC 1-piridin-4-ilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 163.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1109