Learn More
1-(4-Pyridyl)piperazine, ACROS Organics™
Código de producto. 11966531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11966531 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 11966531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H13N3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
Clave InChI OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Nombre IUPAC 1-piridin-4-ilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 163.224
PubChem CID 70517
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Pyridyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.