Learn More
1-(4-Piridil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328686 1 g 1 g
11338686 5 g 5 g
11348686 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19396.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazine with 1-(chloromethyl)-4-vinylbenzene by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(4-piridil)piperazina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos. También se utiliza para producir 1-piridin-4-il-4-(4-vinil-bencil)-piperazina con 1-(clorometil)-4-vinilbenceno por calentamiento.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-91-9
Fórmula molecular C9H13N3
Peso molecular (g/mol) 163.224
Número MDL MFCD00040745
Clave InChI OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 70517
Nombre IUPAC 1-piridin-4-ilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Pyridyl)piperazine
Punto de fusión 136°C to 141°C
Punto de ebullición 195°C to 200°C (0.3 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 609705
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 97%