Learn More
1-(4-piridinilmetil)-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Pyridinylmethyl)-piperazine |
| CAS | 62089-74-1 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Pyridylmethyl)piperazine, 1-(Pyridin-4-ylmethyl)piperazine, N-(Pyridin-4-ylmethyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3/c1-3-11-4-2-10(1)9-13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-9H2 |
| SMILES | C(N1CCNCC1)c2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(piridin-4-ilmetil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.1266 |