Learn More
1-(4-piridinil)-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Pyridinyl)-2-butanone |
| CAS | 6304-20-7 |
| Fórmula molecular | C9H11NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Pyridyl)-2-butanone, 1-(Pyridin-4-yl)butan-2-one, Ethyl 4-Pyridylmethyl Ketone, NSC 42619, 1-(4-Pyridyl)-2-butanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-4-ilbutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0841 |