Learn More
Clorhidrato de 1-(4-piperidil)-1H-1,2,3-benzotriazol, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10407242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10407242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10151122 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10407242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10095DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 79098-80-9
Fórmula molecular C11H15ClN4
Peso molecular (g/mol) 238.719
Número MDL MFCD00831110
Clave InChI SIZIQJKLJZWLLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-piperidyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-ylbenzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1h-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, c11h14n4.hcl, 4-piperidylbenzotriazole, chloride, 4-benzotriazol-1-yl-piperidine hcl salt, 4-benzotriazol-1-ylpiperidine hydrochloride, 1-4-piperidinyl benzotriazole hydrochloride
PubChem CID 2779380
Nombre IUPAC 1-piperidin-4-ilbenzotriazol; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1N2C3=CC=CC=C3N=N2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Piperidyl)-1H-1, 2, 3-benzotriazole hydrochloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.72
Porcentaje de pureza 90%