Learn More
Clorhidrato de 1-(4-piperidinil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Piperidinyl)ethanone Hydrochloride |
| CAS | 89895-06-7 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(Piperidin-4-yl)ethanone Hydrochloride, 4-Acetylpiperidine Hydrochloride, Methyl 4-Piperidyl Ketone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H |
| SMILES | O=C(C)C1CCNCC1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 163.65 |