Learn More
1,4-Piporazinadietilamina, TRC
Código de producto. 30180148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180148 100 mg 100 miligramos
30180361 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP480090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6531-38-0
Fórmula molecular C8H20N4
Peso molecular (g/mol) 172.27
Sinónimo 1,4-Bis(2-aminoethyl)-1,4-diazacyclohexane, 1,4-Bis(2-aminoethyl)piperazine, N,N'-Bis(2-aminoethyl)piperazine, [2-[4-(2-Aminoethyl)piperazin-1-yl]ethyl]amine, 1,4-Piperazinediethanamine
Nombre IUPAC 2-[4-(2-aminoetil)piperazina-1-il]etanolamina
SMILES NCCN1CCN(CCN)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Piperazinediethylamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N4/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1688