Learn More
1,4-Piperazindiacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Piperazinediacetonitrile |
| CAS | 5623-99-4 |
| Fórmula molecular | C8H12N4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 1,4-Bis(cyanomethyl)piperazine, 2,2′-(Piperazine-1,4-diyl)diacetonitrile, 2-[4-(Cyanomethyl)piperazin-1-yl]acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h3-8H2 |
| SMILES | N#CCN1CCN(CC1)CC#N |
| Nombre IUPAC | 2,2'-(piperazina-1,4-diil)diacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 164.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.11 |