Learn More
1,4-Fenilediamina, TRC
Código de producto. 30040800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040800 1 g 1 g
30009338 100 g 100 g
30011782 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3198451G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-50-3
Fórmula molecular C6 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, p-Phenylenediamine (8CI), (4-Aminophenyl)amine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Diaminobenzol, 1,4-Phenylenediamine, 4-Aminoaniline, 4-Phenylenediamine, BASF Ursol D, Benzofur D, Black for Fur D, C.I. 76060, C.I. Developer 13, C.I. Oxidation Base 10, Developer PF, Durafur Black R, Fouramine D, Fourrine 1, Fourrine D, Fur Black 41867, Fur Brown 41866, Fur Yellow, Furro D, Futramine D, NSC 4777, Nako H, Orsin, PDA, PPD, Paramine, Pelagol D, Pelagol DR, Pelagol Grey D, Peltol D, Renal PF, Rodol D, Rodol DJ, Tertral D, Ursol D, Zoba Black D, p-Aminoaniline, p-Benzenediamine, p-Diaminobenzene, pPDA
Nombre IUPAC benceno-1,4-diamina
SMILES Nc1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0687
Porcentaje de pureza >95%