Learn More
1,4-fenilendiamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Phenylenediamine-d4 |
| CAS | 119516-83-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H4 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-diamine, 2,3,5,6-Tetradeuteriobenzene-1,4-diamine, 1,4-Phenylenediamine-d4, 1,4-Phenylenediamine-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c1N |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterobenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0939 |