Learn More
1,4-fenilendiamina-15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Phenylenediamine-13N2 |
| CAS | 119516-82-4 |
| Fórmula molecular | C6H815N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedi(amine-15N), 1,4-Benzenediamine-15N2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1 |
| SMILES | [15NH2]c1ccc([15NH2])cc1 |
| Nombre IUPAC | benceno-1,4-di(15N)amina |
| Peso molecular (g/mol) | 110.12794 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0628 |