Learn More
1,4-Fenilendiacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363087 25 g 25 g
11353087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13464.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-75-3 | C10H8N2 | 156.188 g/mol
1,4-Phenylenediacetonitrile, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-fenilendiacetonitrilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-75-3
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.188
Número MDL MFCD00001923
Clave InChI FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-phenylenediacetonitrile, 1,4-benzenediacetonitrile, p-xylylene dicyanide, p-phenylenediacetonitrile, p-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,4-phenylene diacetonitrile, p-bis cyanomethyl benzene, 1,4-bis cyanomethyl benzene, p-cyanomethyl benzyl cyanide, 2-4-cyanomethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 69327
Nombre IUPAC 2-[4-(cianometil)fenil]acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Phenylenediacetonitrile
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1866157
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 97%