Learn More
Éster etílico del ácido 1,4-fenilendiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 113520-36-8 |
| Fórmula molecular | C12H14O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzenediacetic Acid Ethyl Ester, p-Benzenediacetic Acid Ethyl Ester, p-Phenylenediacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-2-16-12(15)8-10-5-3-9(4-6-10)7-11(13)14/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)/p-1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |