Learn More
Ácido 1.4-fenilendiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10362083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10362083 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10362083 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1.4-Phenylenediacetic acid
Nombre de nota 97%
CAS 7325-46-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250.0°C to 256.0°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H8O4
Fórmula lineal C6H4(CH2CO2H)2
Número MDL MFCD00004354
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 875
Sinónimo 1,4-phenylenediacetic acid, p-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,4-phenylene diacetic acid, 1,4-benzenediacetic acid, 2-4-carboxymethyl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenyl acetic acid, p-benzenediacetic acid, acmc-209oq4, 1.4-phenylenediacetic acid, ksc378o7r
Clave InChI SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(carboxilatometil)fenil]acetato
Peso molecular (g/mol) 192.17
PubChem CID 81760
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1.4-Phenylenediacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.