Learn More
Ácido 1,4-fenilendiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11428686 1 g 1 g
11438686 5 g 5 g
11448686 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11428686
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16036.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7325-46-4 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
1,4-Phenylenediacetic acid is an arenediacetic acid used in the preparation of flurorescent whitening agents. It has fluorescent properties that allow for use in fluorescent probes. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1,4-fenilendiacético es un ácido arenodiacético que se utiliza en la preparación de agentes blanqueadores flurorescentes. Tiene propiedades fluorescentes que permiten su uso en sondas fluorescentes. También se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7325-46-4
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00004354
Clave InChI SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,4-phenylenediacetic acid, p-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,4-phenylene diacetic acid, 1,4-benzenediacetic acid, 2-4-carboxymethyl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenyl acetic acid, p-benzenediacetic acid, acmc-209oq4, 1.4-phenylenediacetic acid, ksc378o7r
PubChem CID 81760
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(carboximetil)fenil]acético
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Phenylenediacetic acid
Punto de fusión 252°C to 256°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1960342
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%