Learn More
1-(4-Fenoxifenoxi)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30007174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007174 100 mg 100 miligramos
30004140 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP301385100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57650-78-9
Fórmula molecular C15 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo POPA
Nombre IUPAC 1-(4-fenoxifenoxi)propano-2-ol
SMILES CC(O)COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Phenoxyphenoxy)-2-propanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O3/c1-12(16)11-17-13-7-9-15(10-8-13)18-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,12,16H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1099