Learn More
1,4-Pentanediol, TRC
Código de producto. 17979734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17979734 5 g 5 g
17958664 1 g 1 g
17929444 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17979734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2734005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-95-9
Fórmula molecular C5 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 104.148
Sinónimo 1,4-Dihydroxy-1-methylbutane, 1,4-Dihydroxypentane, 2,5-Pentanediol, 4-Hydroxy-1-pentanol
Nombre IUPAC pentano-1,4-diol
SMILES CC(O)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Pentanediol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0837