Learn More
1,4-Pentadien-3-ol, TRC
Product Code. 30428531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30428531 25 g 25 g
30419824 1 g -
30421667 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30428531 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP22716025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 922-65-6
Fórmula molecular C5 H8 O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Sinónimo 3-Hydroxy-1,4-pentadiene, Diethenylmethyl Alcohol, Divinylcarbinol, Divinylmethanol
Nombre IUPAC penta-1,4-dien-3-ol
SMILES OC(C=C)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,4-Pentadien-3-ol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575