Learn More
1,4-Pentadien-3-ol, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10411484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411484 5 g Frasco de vidrio 5 g
10623225 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10411484 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 922-65-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 922-65-6
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00008633
Clave InChI ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-pentadien-3-ol, ccris 8963, divinylcarbinol, divinyl carbinol, acmc-20ap1x, 1,4-pentadien-3-ol, contains hydroquinone as stabilizer
PubChem CID 70204
Nombre IUPAC penta-1,4-dien-3-ol
SMILES OC(C=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Pentadien-3-ol
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8650g/mL
Punto de ebullición 115.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH2CH)2CHOH
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.865
Estabilizante approximately 0.4% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Pentadien-3-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.