Learn More
1,4-Oxacepan-5-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460527 25 g 25 g
11440527 1 g 1 g
11450527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22406.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10341-26-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10341-26-1
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD02683091
Clave InChI OXDIYMHNQAWSCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-1,4-oxazepin-5 2h-one, 1,4-oxazepin-5 2h-one, tetrahydro, 4-oxacaprolactam, acmc-1bsly, tetrahydro-1,4-oxazepin-5 4h-one, tetrahydro-2h-1,4-oxazepin-5-one
PubChem CID 7023020
Nombre IUPAC 1,4-oxacepan-5-ona
SMILES O=C1CCOCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Oxazepan-5-one
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 97%