Learn More
1,4-Oxatiano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449196 5 g 5 g
11459196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18052.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15980-15-1 | C4H8OS | 104.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15980-15-1
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.167
Número MDL MFCD00006573
Clave InChI JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-thioxane, p-thioxane, 1-oxa-4-thiacyclohexane, ccris 1746, 1,4-oxathiin, 2,3,5,6-tetrahydro, thioather, 1 pound not4-thioxane, 1-thia-4-oxacyclohexane, acmc-1bt7b, wln: t6o dstj
PubChem CID 27596
Nombre IUPAC 1,4-oxatiano
SMILES C1CSCCO1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,4-Oxathiane
Densidad 1.114
Punto de ebullición 147°C to 148°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.507
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 102552
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Oxathiane
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Oxathiane
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.