Learn More
1-(4-O-metoximetil-4-hidroxifenil)-4-(4-nitrofenil)piperazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-O-Methoxymethyl-4-hydroxyphenyl)-4-(4-nitrophenyl)piperazine-d4 |
| CAS | 1246819-68-0 |
| Fórmula molecular | C18 D4 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O4/c1-24-14-25-18-8-6-16(7-9-18)20-12-10-19(11-13-20)15-2-4-17(5-3-15)21(22)23/h2-9H,10-14H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N2CCN(CC2)c3ccc(OCOC)cc3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(metoximetoxi)fenil]-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 347.402 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.178 |