Learn More
1-(4-Nitrofenilazo)-2-naftol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400458 25 g 25 g
11410458 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24600.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6410-10-2 | C16H11N3O3 | 293.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6410-10-2
Fórmula molecular C16H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 293.28
Número MDL MFCD00003908
Clave InChI ACHQDMGGRZPFAW-VLGSPTGOSA-N
ChEBI CHEBI:7986
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Punto de fusión 248°C to 252°C
Cantidad 25 g
Beilstein 680469
Sinónimo pentoxifylline, trental, oxpentifylline, pentoxifyllin, torental, pentoxyphylline, pentoxil, dimethyloxohexylxanthine, pentoxiphyllium, vazofirin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-1-(5-oxohexil)purina-2,6-diona
PubChem CID 4740
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.28