Learn More
1-(4-Nitrofenil)piperazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329475 5 g 5 g
11339475 25 g 25 g
11349475 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18700.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6269-89-2 | C10H13N3O2 | 207.233 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6269-89-2
Fórmula molecular C10H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 207.233
Número MDL MFCD00005961
Clave InChI VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-piperazine, n-4-nitrophenyl piperazine, n-4-nitrophenyl-piperazine, 4-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl piperazin, pubchem8580, 4-nitrophenylpiperazine
PubChem CID 80447
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Punto de fusión 129°C to 133°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza ≥98%