Learn More
1-(4-nitrofenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 6531-13-1 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | CC(O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(4-nitrofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |