Learn More
1-(4-Nitrofenil)azepano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460839 250 mg 250 miligramos
15440839 1 g 1 g
15450839 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63887.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13663-23-5
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.272
Número MDL MFCD00156364
Clave InChI WXAAQKMTSQDMII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-nitrophenyl azepane, 1h-azepine, hexahydro-1-4-nitrophenyl, 1-4-nitro-phenyl-azepane, n-4'-nitrophenyl hexamethylenimine, hexahydro-1-4-nitrophenyl-1h-azepine, 4-nitrophenyl azaperhydroepine, 1-4-nitrophenyl-perhydroazepin, 1-4-nitrophenyl hexahydro-1h-azepine
PubChem CID 83639
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)azepano
SMILES C1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Nitrophenyl)azepane
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido