Learn More
1-(4-Nitrofenilo)-2-piperidinona, TRC
Código de producto. 30469737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30469737 500 mg
1 options
Código de producto. 30469737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN504505500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38560-30-4
Fórmula molecular C11H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 220.22
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)piperidina-2-una
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Nitrophenyl)-2-piperidinone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c14-11-3-1-2-8-12(11)9-4-6-10(7-5-9)13(15)16/h4-7H,1-3,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848