Learn More
1-(4-Nitrofenil) 1,4-benzenodicarboxilato, TRC
Código de producto. 30414605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414605 50 mg
30425288 5 mg
30419889 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN82823050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3557-99-1
Fórmula molecular C14H9NO6
Peso molecular (g/mol) 287.22
Sinónimo p-Nitrophenyl Terephthalic Acid (7CI), mono(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylic Acid (9CI), 4-((4-Nitrophenoxy)carbonyl)benzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-nitrofenoxi)carbonilbenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Nitrophenyl) 1,4-Benzenedicarboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9NO6/c16-13(17)9-1-3-10(4-2-9)14(18)21-12-7-5-11(6-8-12)15(19)20/h1-8H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.043