Learn More
1-(4-Nitrobencilo)-1H-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30180014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180014 500 mg 500 miligramos
30179732 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900988500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119192-09-5
Fórmula molecular C9H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 204.18
Sinónimo 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrobenzyl)-1,2,4-triazole, 1-(4-Nitrophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 1-[(4-Nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)nitrobenzene;
Nombre IUPAC 1-[(4-nitrofenil)metilo]-1,2,4-triazol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cn2cncn2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N4O2/c14-13(15)9-3-1-8(2-4-9)5-12-7-10-6-11-12/h1-4,6-7H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0647