Learn More
1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30476302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476302 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30476302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3684885G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Naphthoquinone
CAS 130-15-4
Fórmula molecular C10 H6 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
Nombre IUPAC naftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 158.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0368