Learn More
1,4-naftoquinona-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Naphthoquinone-D6 |
| CAS | 26473-08-5 |
| Fórmula molecular | C10D6O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,4-Naphthalenedione-2,3,5,6,7,8-d6 (9 CI), 1,4-Naphthoquinone-2,3,5,6,7,8-d6 (8 CI), 1,4-Naphthoquinone-d6, Perdeutero-1,4-naphthoquinone, 1,4-Naphthoquinone-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | O=C1C([2 H])=C([2 H])C(C2=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C21)=O |
| Nombre IUPAC | naftaleno-1,4-diona-d6 |
| Peso molecular (g/mol) | 164.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.07 g/mol |
| Mostrar más |