Learn More
1,4-naftoquinona, 99%, contiene hasta un 6% de agua
Código de producto. 10418920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10418920 100 g Frasco de plástico 100 GR
10255500 500 g Frasco de plástico 500 GR
10115833 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10418920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166711000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 130-15-4 | C₁₄H₃₂O₂| 158,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-15-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C10H6O2
Peso molecular (g/mol) 158.16
Número MDL MFCD00001676
Clave InChI FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
PubChem CID 8530
ChEBI CHEBI:27418
Nombre IUPAC naftaleno-1,4-diona
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Naphthoquinone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.5°C
Color Caqui
Temperatura de inflamación 141°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 724
Fieser 01,714
Índice Merck 15, 6480
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,freely soluble in hot alcohol,ether,benzene,,chloroform,carbon bisulfide and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Naphthoquinone, contains up to 6% moisture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación