Learn More
1,4-Naftoquinona, + 97 % (peso seco), contiene hasta 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454383 100 g 100 g
11464383 500 g 500 g
11474383 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10958.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130-15-4 | C10H6O2 | 158.156 g/mol
1,4-Naphthoquinone is used as a strong dienophile in Diels-Alder reaction. It is also used as a precursor to anthroquinone and 5-nitro-1,4-naphthalenedione, which finds application in the preparation of aminoanthroquinone and is also used as a dye precursor. It is a basic component of Vitamin K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-naftoquinona se utiliza como un potente dienófilo en la reacción de Diels-Alder. También se utiliza como precursor de la antroquinona y 5-nitro-1,4-naftalenodiona, que se usa en la preparación de la aminoantroquinona y como precursor del tinte. Es un componente básico de la vitamina K.
Solubilidad
Soluble en disolventes de hidróxido alcalino, poco soluble en éter de petróleo y agua. Libremente soluble en dióxido de carbono, ácido acético, benceno y coloroforma.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-15-4
Fórmula molecular C10H6O2
Peso molecular (g/mol) 158.156
Número MDL MFCD00001676
Clave InChI FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
PubChem CID 8530
ChEBI CHEBI:27418
Nombre IUPAC naftaleno-1,4-diona
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Naphthoquinone
Punto de fusión 120°C to 124°C
Densidad 1.42
Temperatura de inflamación 142°C (288°F)
Olor Irritating
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 878524
Índice Merck 14,6395
Información de solubilidad Soluble in alkali hydroxide solvents,sparingly soluble in petroleum ether and water. Freely soluble in carbondioxide,acetic acid,benzene and choloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene hasta un 5 % de agua