Learn More
1-(4-Morfolinil)-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392667 10 g 10 g
11302677 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11859.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2109-66-2 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2109-66-2
Fórmula molecular C7H15NO2
Peso molecular (g/mol) 145.202
Número MDL MFCD00023378
Clave InChI YAXQOLYGKLGQKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxypropyl morpholine, 1-morpholin-4-yl propan-2-ol, 1-morpholinopropan-2-ol, 1-morpholino-2-propanol, 4-2-hydroxypropyl morpholine, 1-4-morpholino-2-propanol, 4-morpholineethanol, alpha-methyl, 4-morpholineethanol, .alpha.-methyl, acmc-1ck5f, 1-morpholino propan-2-ol
PubChem CID 97957
Nombre IUPAC 1-morfolin-4-ilpropan-2-ol
SMILES CC(CN1CCOCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Densidad 1.02
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.4635
Cantidad 10 g
Beilstein 1443
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-Morpholinyl)-2-propanol