Learn More
1-[(4-metilfenil)sulfonil]prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]proline |
| CAS | 51077-01-1 |
| Fórmula molecular | C12H15NO4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO4S/c1-9-4-6-10(7-5-9)18(16,17)13-8-2-3-11(13)12(14)15/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-(4-metilfenil)sulfonilpirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0722 |