Learn More
1-[(4-metilfenil)sulfonil]piperazina, Mikromol™
Código de producto. 30049640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049640 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049640 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.230025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[(4-metilfenil)sulfonil]piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
CAS 27106-51-0
Nombres de analitos o componentes 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperazine, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, 1-(p-Tolylsulfonyl)piperazine, 1-Tosylpiperazine, N-Toluenesulfonylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)16(14,15)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 240.3219
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0932 g/mol