Learn More
Monoclorhidrato de 1-(4-metilfenil)homopiperazina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499315 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15499315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51750.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El monoclorhidrato de 1-(4-metilfenil)homopiperazina es un útil intermedio en la síntesis.
Notas
Se vende en colaboración con Tosoh Organic Chemical Co., Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)homopiperazine monohydrochloride
CAS 1192191-39-1
Punto de fusión 177°C to 181°C
Fórmula molecular C12H19ClN2
Número MDL MFCD16172201
Cantidad 500 mg
Beilstein 19720425
Sinónimo 1-4-methylphenyl homopiperazine monohydrochloride, 1-4-methylphenyl-1,4-diazepane hydrochloride, 4-mphp?hcl
Clave InChI WOAJKNSSUFZJHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=CC=C(C=C1)N1CCCNCC1
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)-1,4-diazepano; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 226.75
PubChem CID 73012334
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.75
Porcentaje de pureza 98%