Learn More
1-(4-metilfenil)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-diona, TRC
Artikelnummer. 30472054
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Packungsgröße:
1 g
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
30472054 1 g 1 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30472054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3206351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Fórmula molecular C11 H9 F3 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-metilfenil)butano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 230.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0555