Learn More
1-(4-metilfenil)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-diona, Mikromol™
Código de producto. 17953616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953616 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17953616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0344.100025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-metilfenil)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS 720-94-5
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H9 F3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)-, 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-p-tolyl- (6CI,8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)-1,3-butanedione, (4-Methylbenzoyl)trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-4-(4-methylphenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Methylphenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4-(4-Methylphenyl)-1,1,1-trifluorobutane-2,4-dione, 4-Methyl-1-(4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoyl)benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-metilfenil)butano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 230.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230,0555 g/mol