Learn More
1-(4-metilfenil)-3-(1-(4-metoxinaftalenil))-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methylphenyl)-3-(1-(4-methoxynaphthalenyl))-1-propanone |
| CAS | 1391054-19-5 |
| Fórmula molecular | C21H20O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O2/c1-15-7-9-17(10-8-15)20(22)13-11-16-12-14-21(23-2)19-6-4-3-5-18(16)19/h3-10,12,14H,11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCC(=O)c2ccc(C)cc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metoxinaftalen-1-il)-1-(4-metilfenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1463 |