Learn More
1-(4-Metilfenilo)-1-Clorhidrato de metiletilamina, TRC
Código de producto. 30473605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473605 50 mg 50 miligramos
30478566 500 mg 500 miligramos
30468121 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33929550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1654774-17-0
Fórmula molecular C10H15N . HCl
Peso molecular (g/mol) 185.69
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)propano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ccc(cc1)C(C)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)-1-methylethylamine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0971